O tomto produktu
Synonyma: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- Číslo CAS:110-54-3
- Vzorec:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL číslo:MFCD00009520
- Molecular Weight:86.18
- Merck Index:13,04712
- Bod varu:69 °C (1013 hPa)
- Bod tání:–94,3 °C
- Hustota:0,659 g/cm³ (20 °C)
- Bod vzplanutí:–22 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:203-777-6
- UN:1208
- ADR:3,II
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- :Density: 0,659 g/cm³ (20 °C)
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Synonyma: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- Číslo CAS:110-54-3
- Vzorec:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL číslo:MFCD00009520
- Molecular Weight:86.18
- Merck Index:13,04712
- Bod varu:69 °C (1013 hPa)
- Bod tání:–94,3 °C
- Hustota:0,659 g/cm³ (20 °C)
- Bod vzplanutí:–22 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:203-777-6
- UN:1208
- ADR:3,II
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- :Density: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržemsds_104372
SDS
ProductPage_104372
Specifikace produktu
Solvents for spectroscopy Uvasol
Produktová literatura
Specifications for Product Family
Výsledky testů specifikací
- Purity (GC):≥99.0%
- Evaporation Residue:≤0.0002%
- Water:≤0.005%
- Color:≤10 Hazen
- Acidity:≤0.0002 meq/g
- Alkalinity:≤0.0002 meq/g
- Fluorescence (as quinine at 254 nm):≤1.0 ppb
- Fluorescence (as quinine at 365 nm):≤1.0 ppb
- Transmission (at 195 nm):≥10%
- Transmission (at 210 nm):≥60%
- Transmission (at 217 nm):≥80%
- Transmission (at 225 nm):≥90%
- Transmission (from 245 nm):≥98%
- Absorbance (at 195 nm):≤1.00
- Absorbance (at 210 nm):≤0.22
- Absorbance (at 217 nm):≤0.10
- Absorbance (at 225 nm):≤0.05
- Absorbance (from 245 nm):≤0.01
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceTyp baleníBal.DostupnostPrice