n-Hexan certified reference materials (ISO 17034)
Catalog # EHERC14195500
Dodavatel: EHRENSTORFER
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 mL
- Sekvence:2070
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:13,04712
Bod varu:69 °C (1013 hPa)
Hustota:0,659 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:–22 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:203-777-6
UN:1208
ADR:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Číslo CAS:110-54-3
:92112-69-1
Vzorec:H₃C(CH₂)₄CH₃
MDL číslo:MFCD00009520