n-Hexan, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
5037, Glass bottle, 1 L
Dodavatel: Avantor
n-Hexan, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Katalogové číslo 8205.1000
Dodavatel: Avantor
Číslo CAS: 110-54-3
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- Číslo CAS:110-54-3
- Vzorec:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL číslo:MFCD00009520
- Molecular Weight:86.18
- Merck Index:13,04712
- Bod varu:69 °C (1013 hPa)
- Bod tání:–94,3 °C
- Hustota:0,659 g/cm³ (20 °C)
- Bod vzplanutí:–22 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- UN:1208
- ADR:3,II
- :Density: 0,659 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:203-777-6
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay (n-hexane):min. 99 %
- Assay (sum of 5 isomers, total hexanes plus methylcyclopentane):min. 99 %
- Aromatic Compounds (as C6H6):max. 0,02 %
- Color (APHA):max. 10
- Residue after Evaporation:max. 5 ppm
- Sulfur Compounds (as S):max. 0,005 %
- Thiophene:passes test
- Water Soluble Titrable Acid (meq/g):max. 0,0002
- Ultraviolet Absorbance,(1.00-cm path vs water; curve smooth throughout stated range with no extraneous impurity peaks).:-
- at 210 nm:max. 1,00
- at 220 nm:max. 0,20
- at 230 nm:max. 0,10
- at 240 nm :max. 0,04
- at 250 nm:max. 0,02
- at 280-400 nm:max. 0,01
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037