n-Hexan ∼95% for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
O tomto produktu
Synonyma: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- Číslo CAS:92112-69-1
- Vzorec:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL číslo:MFCD00009520
- Molecular Weight:86.18
- Merck Index:13,04712
- Bod varu:69 °C (1013 hPa)
- Bod tání:–95 °C
- Hustota:0,659 g/cm³
- Bod vzplanutí:–22 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- UN:1208
- ADR:3,II
- :Density: 0,659 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:203-777-6
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Synonyma: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- Číslo CAS:92112-69-1
- Vzorec:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL číslo:MFCD00009520
- Molecular Weight:86.18
- Merck Index:13,04712
- Bod varu:69 °C (1013 hPa)
- Bod tání:–95 °C
- Hustota:0,659 g/cm³
- Bod vzplanutí:–22 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- UN:1208
- ADR:3,II
- :Density: 0,659 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:203-777-6
Specifications for Product Family
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.01 %
- UV:at 200 nm A: ≤0.70
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.0002 %
- Acidity:≤0.00015 meq/g
- Filtered to 0.2 micrometer:Filtered
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceTyp baleníBal.DostupnostPrice