Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Hexan 99+% for analysis
n-Hexan 99+% for analysis
Dráždivý
Zdraví
Životní prostředí
Hořlavý
n-Hexan 99+% for analysis
Certifikáty
n-Hexan 99+% for analysis
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Synonyma:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • Číslo CAS:110-54-3
  • Vzorec:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL číslo:MFCD00009520
  • Molecular Weight:86.18
  • Merck Index:13,04712
  • Bod varu:69 °C (760 mmHg)
  • Bod tání:–95 °C
  • Hustota:0,659 g/cm³
  • Bod vzplanutí:–22 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • UN:1208
  • ADR:3,II
  •  :Density: 0,659 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:203-777-6
Documents
Specifications for Product Family
Výsledky testů specifikací
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Water:
    ≤0.02 % (Coulometric)
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.002 %
  • Calcium (Ca):
    ≤0.5 ppm
  • Copper (Cu):
    ≤0.1 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤0.1 ppm
  • Lead (Pb):
    ≤0.1 ppm
  • Magnesium (Mg):
    ≤0.1 ppm
  • Zinc (Zn):
    ≤0.1 ppm
  • Sulfur compounds (as S):
    ≤0.005 %
  • Free acid (CH3COOH):
    ≤0.002 %
  • Thiophene:
    Passes test
Product Family Options