ContactUsLinkComponent
n-Heptan
Flammable
Health
Irritant
Environment
n-Heptan
Katalogové číslo EHERC14126000
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
undefined
Flammable
Health
Irritant
Environment
n-Heptan
Katalogové číslo EHERC14126000
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 mL
  • Sekvence:
    2070
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,04679
Boiling Pt:98,4 °C (1013 hPa)
Density:0,6838 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–4 °C
Storage Temperature:Ambient
EINECS:205-563-8
UN:1206
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
CAS Number:142-82-5
Formula:H₃C(CH₂)₅CH₃
MDL Number:MFCD00009544