n-Heptan ≥99.0% (by GC, corrected for water content) for HPLC, UHPLC, for spectrophotometry, J.T.Baker®
Katalogové číslo 9177-68
Dodavatel: Avantor
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:= 0.01
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-254 nm:≤0.01
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 220 nm:≤0.10
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 210 nm:≤0.40
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm:≤197
- Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission:≤0.2 ppb
- Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities:≤1.0 ppb
- Assay (by GC, corrected for water):≥99.0 %
- Residue after Evaporation:≤2.0 ppm
- Substances Darkened by H₂SO₄:Passes Test
- Water (by KF, coulometric):≤0.01 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:13,04679
Bod varu:98,4 °C (1013 hPa)
Hustota:0,6838 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:–4 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:205-563-8
UN:1206
ADR:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Číslo CAS:142-82-5
Vzorec:H₃C(CH₂)₅CH₃
MDL číslo:MFCD00009544