n-Eicosane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 8.20547.0050
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:50 g
- Sekvence:3368
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Solubility:(20 °C) insoluble
- Melting Point:34 - 37 °C
- Molar Mass:282.55 g/mol
- Boiling Point:204 - 206 °C (20 hPa)
- Vapor Pressure:1.3 hPa (20 °C)
- Flash Point:176 °C
- Density:0.79 g/cm3 (20 °C)
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Bod varu:342,7 °C (1013 hPa)
Bod tání:34…37 °C
Hustota:0,932 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:204-018-1
Číslo CAS:112-95-8
Vzorec:H₃C(CH₂)₁₈CH₃
MDL číslo:MFCD00009344