n-Eicosane
Katalogové číslo EHERC13112700
Dodavatel: EHRENSTORFER
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:0,25 g
- Sekvence:3029
Specifikace
O tomto produktu
:
Bod varu:342,7 °C (1013 hPa)
Bod tání:34…37 °C
Hustota:0,932 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:204-018-1
Číslo CAS:112-95-8
Vzorec:H₃C(CH₂)₁₈CH₃
MDL číslo:MFCD00009344