n-Eicosane 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:112-95-8
:
Vzorec:H₃C(CH₂)₁₈CH₃
MDL číslo:MFCD00009344
Bod varu:220 °C (30 mmHg)
Bod tání:36…38 °C
Hustota:0,7886 g/cm³
Bod vzplanutí:>112 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:204-018-1
:GHS08
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Transparent white Crystalline powder or flakes
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:36 to 38 °C
- GC:≥98.5 %
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together