Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Dodekan
0001, Glass bottle, 1
  METT51338012
n-Dodekan
  METT51338012
 :  112-40-3
n-Dodekan
n-Dodekan
0001, Glass bottle, 1
 :  112-40-3
7 740,00 Kč
1 * 1 KS
 :  Dodecane
  •  :112-40-3
  •  :H₃C(CH₂)₁₀CH₃
  •  :MFCD00008969
  •  :170.34
  •  :216 °C (1013 hPa)
  •  :–9,6 °C
  •  :0,7487 g/cm³ (20 °C)
  •  :74 °C
  •  :Density: 0,7487 g/cm³ (20 °C)
  •  :Ambient
  •  :203-967-9
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1
  • Sekvence:
    0001