ContactUsLinkComponent
Dodecylsíran sodný, Millipore®
Corrosive
Irritant
Dodecylsíran sodný, Millipore®
Catalog # 1.13760.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Irritant
Dodecylsíran sodný, Millipore®
Catalog # 1.13760.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    100 g
  • Sekvence:
    3401
Specifications
About this item
CAS Number:151-21-3
 :
Formula:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MDL Number:MFCD00036175
 :288.38 g/mol
Merck Index:14,08636
Melting Pt:204…207 °C
Density:1.1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:>100 °C
Storage Temperature:Ambient
ADR:4.1,II
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:205-788-1
 :GHS05
 :GHS07
Density:1,1 g/cm³ (20 °C)