Orders LinkContactUsLinkComponent
Methanol, J.T.Baker®
5190, Plastová láhev, 5 L
Katalogové číslo 3400.5000
Hořlavý
Toxický
Zdraví
Dodavatel:   Avantor
Methanol, J.T.Baker®
Katalogové číslo 3400.5000
Dodavatel:  Avantor
Číslo CAS:  67-56-1
Methanol, J.T.Baker®
Methanol, J.T.Baker®
5190, Plastová láhev, 5 L
Přejít na:
Číslo CAS:  67-56-1
Price
530,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonyma:  Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
  • Číslo CAS:67-56-1
  • Vzorec:CH₃OH
  • MDL číslo:MFCD00004595
  • Molecular Weight:32.04
  • Merck Index:13,05984
  • Bod varu:64,6 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–98 °C
  • Hustota:0,7918 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:11 °C (ot. pohárek)
  • UN:1230
  • ADR:3,II
  •  :Density: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:200-659-6
  • REACH:01-2119433307-44
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay:
    min. 99.5 %
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    5 L
  • Sekvence:
    5190
Specifikace