ContactUsLinkComponent
Ethanol ≥99.9% (GC, on anhydrous basis)
  EHERC13223000
 :  
Ethanol ≥99.9% (GC, on anhydrous basis)
  EHERC13223000
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 mL
  • Sekvence:
    2070
 :
 :78 °C (1013 hPa)
 :0,79 g/cm³ (20 °C)
 :Ambient
 :200-578-6
 :1170
 :3,II
 :GHS02
 :64-17-5
 :C₂H₅OH
 :MFCD00003568