2-Propanol, Prepsolv® for preparative chromatography, Supelco®
Katalogové číslo 1.13350.2500
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Certifikát ochrany životního prostředí:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:13,05228
Bod varu:82 °C (1013 hPa)
Bod tání:–89 °C
Hustota:0,786 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:12 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-661-7
UN:1219
ADR:3,
:M-Clarity™ quality level = MQ200
REACH:01-2119457558-25
:GHS02
:GHS07
Číslo CAS:67-63-0
Vzorec:(CH₃)₂CHOH
MDL číslo:MFCD00011674