2-Propanol ≥99.5% (by GC), EMPARTA® ACS analytical reagent, Supelco®
Katalogové číslo 1.07022.2511
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Certifikát ochrany životního prostředí:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Solubility:(20 °C) soluble
- Melting Point:-89.5 °C
- Molar Mass:60.1 g/mol
- Boiling Point:82.4 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:43 hPa (20 °C)
- Flash Point:12 °C
- Refractive Index:1.378
- Explosion Limit:2 - 13.4 %(V)
- Density:0.786 g/cm3 (20 °C)
- pH:(H2O, 20 °C) neutral
- Ignition Point:425 °C
- Evaporation Number:11
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:13,05228
Bod varu:82,4 °C (1013 hPa)
Hustota:0,786 g/cm³ (20 °C)
UN:1219
ADR:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Bod vzplanutí:12 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-661-7
REACH:01-2119457558-25
:GHS02
:GHS07
Číslo CAS:67-63-0
Vzorec:(CH₃)₂CHOH
MDL číslo:MFCD00011674