1-Propanol 99% for spectrophotometry
22933.K2
:
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
:71-23-8
:
:H₃CCH₂CH₂OH
:MFCD00002941
:14,7842
:97 °C
:–127 °C
:0,804
:15 °C (59 °F)
:Ambient
:200-746-9
:1274
:3,II
:GHS02
:GHS05
:GHS07