1-Octadecanol
2590, Glass bottle for solids, 250 mg
Katalogové číslo EDQMS1350000
Dodavatel: EDQM
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
- Číslo CAS:112-92-5
- Vzorec:H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
- MDL číslo:MFCD00002823
- Molecular Weight:270.5
- Merck Index:12,08960
- Bod varu:336 °C (1013 hPa)
- Bod tání:56…57 °C
- Hustota:0,805…0.815 g/cm³ (60 °C)
- :Density: 0.805 to 0.815 g/cm³ (60 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:204-017-6
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:250 mg
- Sekvence:2590