1-Dodekanol
Katalogové číslo EHERC13061000
Dodavatel: EHRENSTORFER
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:0,25 g
- Sekvence:3029
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:13,03439
Bod varu:260 °C (1013 hPa)
Bod tání:22…24 °C
Hustota:0,81976 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:119 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:203-982-0
UN:3077
ADR:9,III
:GHS09
Číslo CAS:112-53-8
Vzorec:H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
MDL číslo:MFCD00004753