ContactUsLinkComponent
1-Butanol, Supelco®
Flammable
Corrosive
Irritant
1-Butanol, Supelco®
Katalogové číslo 19422-5ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Flammable
Corrosive
Irritant
1-Butanol, Supelco®
Katalogové číslo 19422-5ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    5 mL
  • Sekvence:
    2210
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,01539
Boiling Pt:117,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–89 °C
Density:0,812 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:30 °C
Storage Temperature:Ambient
EINECS:200-751-6
UN:1120
ADR:3,III
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
REACH:01-2119484630-38
 :GHS02
 :GHS05
 :GHS07
CAS Number:71-36-3
Formula:H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MDL Number:MFCD00002964