1-Butanol
PROOCHE101
:
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:2 mL
- Sekvence:2145
:
:13,01539
:117,6 °C (1013 hPa)
:–89 °C
:0,812 g/cm³ (20 °C)
:30 °C
:Ambient
:200-751-6
:1120
:3,III
:01-2119484630-38
:GHS02
:GHS05
:GHS07
:71-36-3
:H₃C(CH₂)₂CH₂OH
:MFCD00002964