Kyselina trichloroctová (ledová), EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:76-03-9
:
Vzorec:Cl₃CCOOH
MDL číslo:MFCD00004177
Merck Index:13,09700
Bod varu:196 °C (1013 hPa)
Bod tání:54…56 °C
Hustota:1,63 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-927-2
ADR:8,II
:M-Clarity™ quality level = MQ300
UN:1839
:GHS05
:GHS07
:GHS09
Výsledky testů specifikací
- Solubility:1600 g/l (20 °C)
- Melting Point:54 - 56 °C
- Molar Mass:163.38 g/mol
- Bulk Density:900 kg/m3
- Boiling Point:197 °C
- Vapor Pressure:1 hPa (20 °C)
- Flash Point:110 °C
- Density:1.63 g/cm3 (20 °C)
- pH:- 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
- Ignition Point:711 °C
Výsledky testů specifikací
Související informace
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeMERC1.00807.0250_TDS_EN ProductPage_100807
Specifikace produktu
msds_100807