Kyselina trichloroctová (ledová)
Katalogové číslo EHERC17683500
Dodavatel: EHRENSTORFER
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:0,25 g
- Sekvence:3029
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:13,09700
Bod varu:196 °C (1013 hPa)
Bod tání:54…56 °C
Hustota:1,63 g/cm³ (20 °C)
EINECS:200-927-2
:GHS05
:GHS07
:GHS09
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:76-03-9
Vzorec:Cl₃CCOOH
MDL číslo:MFCD00004177