ContactUsLinkComponent
Chloroform ≥99.5% for HPLC
Toxický
Zdraví
Dráždivý
Chloroform ≥99.5% for HPLC
Katalogové číslo 22920.K2
Číslo CAS:  
undefined
Toxický
Zdraví
Dráždivý
Chloroform ≥99.5% for HPLC
Katalogové číslo 22920.K2
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifikace
O tomto produktu
Číslo CAS:67-66-3
 :
Vzorec:CHCl₃
MDL číslo:MFCD00000826
Merck Index:14,2141
Bod varu:60,5…61.5 °C
Bod tání:–63 °C
Hustota:1,492
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-663-8
UN:1888
ADR:6.1,III
REACH:05-2114614906-45
 :GHS06
 :GHS08
 :GHS07