Dichlormethan, anhydrous ≥99.7% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:75-09-2
:
Vzorec:CH₂Cl₂
MDL číslo:MFCD00000881
Merck Index:14,6063
Bod varu:39…40 °C
Bod tání:–95 °C
Hustota:1,325
EINECS:200-838-9
UN:1593
ADR:6.1,III
:Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
:Stabilised with amylene
:GHS08
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Související informace
Frequently Bought Together