2-chlorpropan, Supelco®
Katalogové číslo 02489-5ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:5 mL
- Sekvence:2210
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:13,05231
Bod varu:35,74 °C (1013 hPa)
Bod tání:–117 °C
Hustota:0,86 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:–42 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-858-8
UN:2356
ADR:3,I
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:GHS02
:GHS07
Číslo CAS:75-29-6
Vzorec:C₃H₇Cl
MDL číslo:MFCD00000867