1-chlorbutan, LiChrosolv® for HPLC, Supelco®
Katalogové číslo 1.01692.1000
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:13,01559
Bod varu:78,4 °C (1013 hPa)
Bod tání:–123 °C
Hustota:0,8862 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:–17 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:203-696-6
UN:1127
ADR:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:GHS02
Číslo CAS:109-69-3
Vzorec:CH₃(CH₂)₃Cl
MDL číslo:MFCD00001009