ContactUsLinkComponent
Drying ovens, Heratherm® Advanced protocol series
undefined
Drying ovens, Heratherm® Advanced protocol series
  • Catalog No:
  • 466-0275
  • 466-0267
  • 466-0268
  • 466-0274
  • 466-0269
  • 466-0273
  • Model:
  • OMH180
  • OGH60
  • OGH100
  • OMH100
  • OGH180
  • OMH60
  • Výkyvy teploty (čas):
  • @ 150 °C: ±0,2 °C
  • @ 150 °C: ±0,3 °C
  • @ 150 °C: ±0,3 °C
  • @ 150 °C: ±0,2 °C
  • @ 150 °C: ±0,3 °C
  • @ 150 °C: ±0,2 °C
  • Rozsah teplot:
  • 50…330 °C
  • 50…330 °C
  • 50…330 °C
  • 50…330 °C
  • 50…330 °C
  • 50…330 °C
  • Odchylka teploty (prostorová):
  • ±1,8 °C @ 150 °C
  • ±2,5 °C @ 150 °C
  • ±3,0 °C @ 150 °C
  • ±1,3 °C @ 150 °C
  • ±2,5 °C @ 150 °C
  • ±1,8 °C @ 150 °C
  • Kapacita:
  • 170 L
  • 61 L
  • 99 L
  • 97 L
  • 168 L
  • 62 L
  • Typ proudění:
  • Nucená cirkulace vzduchu
  • Přirozená cirkulace vzduchu
  • Přirozená cirkulace vzduchu
  • Nucená cirkulace vzduchu
  • Přirozená cirkulace vzduchu
  • Nucená cirkulace vzduchu
  • Dodané police (max.):
  • 2 (19)
  • 2 (13)
  • 2 (16)
  • 2 (16)
  • 2 (19)
  • 2 (13)
  • Maximální zátěž na polici:
  • 25 kg
  • 25 kg
  • 25 kg
  • 25 kg
  • 25 kg
  • 25 kg
  • Spotřeba:
  • 3060 W
  • 1800 W
  • 3100 W
  • 3060 W
  • 3100 W
  • 1400 W
Frequently Bought Together