Sušárny, Heratherm® General Protocol
O tomto produktu
Sušárny s komorami z nerezové oceli jsou určeny pro rutinní aplikace. Jednotky s přirozenou cirkulací vzduchu jsou ideální pro šetrné sušení a ohřev citlivých vzorků. Jednotky s nucenou cirkulací jsou vhodné pro rychlejší sušení a ohřev a poskytují vynikající rovnoměrnost teploty.
- systém automatického teplotního alarmu
- vestavěný časovač
- ovládáno pomocí dotykových tlačítek prostřednictvím velkého, snadno čitelného fluorescenčního displeje (VFD) s mikroprocesorovým řízením
- dveře lze otevřít až na 180°, aby byl umožněn snadný přístup do interiéru
- modely OGS - větrací otvor lze využít jako přístupový port pro externí teplotní čidlo
Informace o dodávce: dodáváno se se dvěma policemi a standardním datovým rozhraním RS232. K dispozici je navíc řada příslušenství a továrních úprav, například zabudované průchodky a další možnosti, o kterých Vám podá více informací Váš obchodní zástupce společnosti Avantor
6 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Sušárny s komorami z nerezové oceli jsou určeny pro rutinní aplikace. Jednotky s přirozenou cirkulací vzduchu jsou ideální pro šetrné sušení a ohřev citlivých vzorků. Jednotky s nucenou cirkulací jsou vhodné pro rychlejší sušení a ohřev a poskytují vynikající rovnoměrnost teploty.
- systém automatického teplotního alarmu
- vestavěný časovač
- ovládáno pomocí dotykových tlačítek prostřednictvím velkého, snadno čitelného fluorescenčního displeje (VFD) s mikroprocesorovým řízením
- dveře lze otevřít až na 180°, aby byl umožněn snadný přístup do interiéru
- modely OGS - větrací otvor lze využít jako přístupový port pro externí teplotní čidlo
Informace o dodávce: dodáváno se se dvěma policemi a standardním datovým rozhraním RS232. K dispozici je navíc řada příslušenství a továrních úprav, například zabudované průchodky a další možnosti, o kterých Vám podá více informací Váš obchodní zástupce společnosti Avantor
Specifications for Product Family
Specifikace
- Catalog No:
- 466-0261
- 466-0262
- 466-0263
- 466-0264
- 466-0265
- 466-0266
- Model:
- OGS60
- OGS100
- OGS180
- OMS60
- OMS100
- OMS180
- Výkyvy teploty (čas):
- @ 150 °C: ±0,4 °C
- @ 150 °C: ±0,4 °C
- @ 150 °C: ±0,4 °C
- @ 150 °C: ±0,3 °C
- @ 150 °C: ±0,3 °C
- @ 150 °C: ±0,3 °C
- Rozsah teplot:
- 50…250 °C
- 50…250 °C
- 50…250 °C
- 50…250 °C
- 50…250 °C
- 50…250 °C
- Odchylka teploty (prostorová):
- ±4,4 °C @ 150 °C
- ±4,0 °C @ 150 °C
- ±4,0 °C @ 150 °C
- ±2,8 °C @ 150 °C
- ±2,5 °C @ 150 °C
- ±2,8 °C @ 150 °C
- Kapacita:
- 65 L
- 105 L
- 176 L
- 66 L
- 104 L
- 179 L
- Typ proudění:
- Přirozená cirkulace vzduchu
- Přirozená cirkulace vzduchu
- Přirozená cirkulace vzduchu
- Nucená cirkulace vzduchu
- Nucená cirkulace vzduchu
- Nucená cirkulace vzduchu
- Dodané police (max.):
- 2 (13)
- 2 (16)
- 2 (19)
- 2 (13)
- 2 (16)
- 2 (19)
- Maximální zátěž na polici:
- 25
- 25
- 25
- 25
- 25
- 25
- Vnitřní ŠxHxV:
- 328×415×480 mm
- 438×414×580 mm
- 438×589×680 mm
- 354×368×508 mm
- 464×368×608 mm
- 464×543×708 mm
- Vnější Š×H×V:
- 530×565×720 mm
- 640×565×820 mm
- 640×738×920 mm
- 530×565×720 mm
- 640×565×820 mm
- 640×738×920 mm
- Spotřeba:
- 1800 W
- 3100 W
- 3100 W
- 1400 W
- 3060 W
- 3060 W
- Hmotnost:
- 42 kg
- 53 kg
- 66 kg
- 42 kg
- 53 kg
- 66 kg
Specifikace
Product Family Options
Modely OGS s přirozenou cirkulací vzduchu
Informace o produktu
- SekvenceDostupnostPrice
- 466-0261Sušárna Heratherm OGS60 GPSpecifikace:
More
Specifications
Cat. No.466-0261ModelOGS60Výkyvy teploty (čas)@ 150 °C: ±0,4 °CRozsah teplot50…250 °COdchylka teploty (prostorová)±4,4 °C @ 150 °CKapacita65 LTyp prouděníPřirozená cirkulace vzduchuDodané police (max.)2 (13)Maximální zátěž na polici25Vnitřní ŠxHxV328×415×480 mmVnější Š×H×V530×565×720 mmSpotřeba1800 WHmotnost42 kg - 466-0262Sušárna Heratherm OGS100 GPSpecifikace:
More
Specifications
Cat. No.466-0262ModelOGS100Výkyvy teploty (čas)@ 150 °C: ±0,4 °CRozsah teplot50…250 °COdchylka teploty (prostorová)±4,0 °C @ 150 °CKapacita105 LTyp prouděníPřirozená cirkulace vzduchuDodané police (max.)2 (16)Maximální zátěž na polici25Vnitřní ŠxHxV438×414×580 mmVnější Š×H×V640×565×820 mmSpotřeba3100 WHmotnost53 kg - 466-0263Sušárna Heratherm OGS180 GPSpecifikace:
More
Specifications
Cat. No.466-0263ModelOGS180Výkyvy teploty (čas)@ 150 °C: ±0,4 °CRozsah teplot50…250 °COdchylka teploty (prostorová)±4,0 °C @ 150 °CKapacita176 LTyp prouděníPřirozená cirkulace vzduchuDodané police (max.)2 (19)Maximální zátěž na polici25Vnitřní ŠxHxV438×589×680 mmVnější Š×H×V640×738×920 mmSpotřeba3100 WHmotnost66 kg
Modely OMS s nucenou cirkulací vzduchu
Informace o produktu
- SekvenceDostupnostPrice
- 466-0264OMS60 General Protocol drying ovenSpecifikace:
More
Specifications
Cat. No.466-0264ModelOMS60Výkyvy teploty (čas)@ 150 °C: ±0,3 °CRozsah teplot50…250 °COdchylka teploty (prostorová)±2,8 °C @ 150 °CKapacita66 LTyp prouděníNucená cirkulace vzduchuDodané police (max.)2 (13)Maximální zátěž na polici25Vnitřní ŠxHxV354×368×508 mmVnější Š×H×V530×565×720 mmSpotřeba1400 WHmotnost42 kg - 466-0265OMS100 General Protocol drying ovenSpecifikace:
More
Specifications
Cat. No.466-0265ModelOMS100Výkyvy teploty (čas)@ 150 °C: ±0,3 °CRozsah teplot50…250 °COdchylka teploty (prostorová)±2,5 °C @ 150 °CKapacita104 LTyp prouděníNucená cirkulace vzduchuDodané police (max.)2 (16)Maximální zátěž na polici25Vnitřní ŠxHxV464×368×608 mmVnější Š×H×V640×565×820 mmSpotřeba3060 WHmotnost53 kg - 466-0266OMS180 General Protocol drying ovenSpecifikace:
More
Specifications
Cat. No.466-0266ModelOMS180Výkyvy teploty (čas)@ 150 °C: ±0,3 °CRozsah teplot50…250 °COdchylka teploty (prostorová)±2,8 °C @ 150 °CKapacita179 LTyp prouděníNucená cirkulace vzduchuDodané police (max.)2 (19)Maximální zátěž na polici25Vnitřní ŠxHxV464×543×708 mmVnější Š×H×V640×738×920 mmSpotřeba3060 WHmotnost66 kg
Sady dalších polic, včetně 2 podpěr
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvencePopisUrčeno proDostupnostPrice
- 41Drátěná policeModely General Protocol, Advanced Protocol a Advanced Protocol Security s nucenou cirkulací vzduchu, 180 lPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS4 500,00 Kč
Stohovací sady
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvencePopisUrčeno proDostupnostPrice
- 31Stohovací sadyVšechny modely General Protocol, Advanced Protocol a Advanced Protocol Security, 100 lPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS9 420,00 Kč
Podstavce s kolečky
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvencePopisUrčeno proDostupnostPrice
- 33Podstavec s kolečky (výška 187 mm)Všechny modely General Protocol, Advanced Protocol a Advanced Protocol Security, 60 lPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS12 930,00 Kč
Services
Informace o produktu
- Katalogové čísloPopisSekvenceDostupnostPrice
- SERW2210.1101.01Preventivní údržba, provozní zkoušky a kalibrace sušárny u zákazníka. 1 Kalibrace teploty (1 sonda) . Kalibrační certifikát je součástí dodávky. Náhradní díly a cestovní poplatky nejsou zahrnuty45Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 MJ - 5 330,00 Kč
- SERW2210.7000.01Provedení IQ/OQ sušárny u zákazníka. Kvalifikační protokoly nejsou zahrnuty. Cestovní poplatky v ceně (bez nákladů na leteckou dopravu).61Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 MJ - 21 190,00 Kč
- SERW2210.0900.01Preventivní údržba a provozní zkoušky trouby u zákazníka. Náhradní díly a cestovní poplatky nejsou zahrnuty.33Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 MJ - 3 920,00 Kč
- SERW2210.0100.01Instalace sušármny u zákazníka. Zařízení musí být na místě použití. Zkouška funkčnosti a krátké představení funkcí uživatelům. Včetně cestovních poplatků (bez nákladů na leteckou dopravu).13Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 MJ - 8 530,00 Kč
- SERW2210.7100.01Provedení IQ/OQ sušárny u zákazníka podle SOP společnosti Avantor. Kvalifikační protokoly služeb společnosti Avantor v ceně. Včetně cestovních poplatků (bez nákladů na leteckou dopravu).72Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 MJ - 35 430,00 Kč