1,2-Dichlorpropan, Supelco®
02577-1ML
: Merck
:
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 mL
- Sekvence:2070
:
:12,08039
:96 °C (1013 hPa)
:–100 °C
:1,158 g/cm³ (20 °C)
:15 °C
:Ambient
:201-152-2
:1279
:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:GHS02
:GHS07
:78-87-5
:ClH₂CCH₂CH₂Cl
:MFCD00000868