ContactUsLinkComponent
1,2-Dichlorpropan, Supelco®
  02577-1ML
 :  Merck
 :  
undefined
1,2-Dichlorpropan, Supelco®
  02577-1ML
 :  Merck
 :  
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 mL
  • Sekvence:
    2070
 :
 :12,08039
 :96 °C (1013 hPa)
 :–100 °C
 :1,158 g/cm³ (20 °C)
 :15 °C
 :Ambient
 :201-152-2
 :1279
 :3,II
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
 :GHS02
 :GHS07
 :78-87-5
 :ClH₂CCH₂CH₂Cl
 :MFCD00000868