1,2,3-Trichlorpropan 1.000 µg/ml v methanolu
Catalog # PROOCILULM69111.2
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1,2 mL
- Čí. CAS:96-18-4
- Popis:1,2,3-Trichlorpropan 1.000 µg/ml v methanolu
- Vzorec:C₃H₅Cl₃
- Popis:1,2,3-Trichloropropane