Kyselina citronová, anhydrous for molecular biology
Catalog # ACRO329860010
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 kg
- Sekvence:4024
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:White Crystalline solid
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.5 % (K.F.)
- Titration with NaOH:≥99 %
- Dnase,Rnase,Protease activity:none detected
- Carboniz. sub. by hot H2SO4:(as per ACS) passes test
- Chloride (Cl):≤10 ppm
- Oxalate (C2O4):≤500 ppm
- Insoluble matter:≤0.005 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:13,02350
Bod varu:310 °C (1013 hPa)
Bod tání:153 °C
Hustota:1,665 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:100 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:201-069-1
REACH:01-2119457026-42-0000
:GHS07
Číslo CAS:77-92-9
Vzorec:HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MDL číslo:MFCD00011669