Octan amonný ≥98.0%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Katalogové číslo 153164R
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:250 g
- Sekvence:3545
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- undefined:Max. 1 ppm
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:13,00495
Bod tání:114 °C
Hustota:1,17 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:136 °C
EINECS:211-162-9
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:631-61-8
Vzorec:H₃CCOONH₄
MDL číslo:MFCD00013066