ContactUsLinkComponent
Kyselina mravenčí ≥88.0% (by titrimetric analysis), TraceSELECT™ for trace analysis, Fluka™
Kyselina mravenčí ≥88.0% (by titrimetric analysis), TraceSELECT™ for trace analysis, Fluka™
Katalogové číslo 06454-250ML
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
Kyselina mravenčí ≥88.0% (by titrimetric analysis), TraceSELECT™ for trace analysis, Fluka™
Katalogové číslo 06454-250ML
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    250 mL
  • Sekvence:
    2590
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay:
    Min. 88.0 %
  • Density (D 20/4):
    1.190 - 1.220
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.0001 %
  • Silver (Ag):
    Max. 0.5 ppb
  • Aluminium (Al):
    Max. 5 ppb
  • Arsenic (As):
    Max. 1 ppb
  • Gold (Au):
    Max. 1 ppb
  • Barium (Ba):
    Max. 1 ppb
  • Beryllium (Be):
    Max. 0.5 ppb
  • Bismuth (Bi):
    Max. 0.5 ppb
  • Calcium (Ca):
    Max. 20 ppb
  • Cadmium (Cd):
    Max. 0.5 ppb
  • Cerium (Ce):
    Max. 0.5 ppb
  • Cobalt (Co):
    Max. 1 ppb
  • Chromium (Cr):
    Max. 1 ppb
  • Cesium (Cs):
    Max. 0.5 ppb
  • Copper (Cu):
    Max. 1 ppb
  • Iron (Fe):
    Max. 10 ppb
  • Gallium (Ga):
    Max. 0.5 ppb
  • Mercury (Hg):
    Max. 1 ppb
  • Indium (In):
    Max. 0.5 ppb
  • Iridium (Ir):
    Max. 0.5 ppb
  • Potassium (K):
    Max. 10 ppb
  • Lithium (Li):
    Max. 0.5 ppb
  • Magnesium (Mg):
    Max. 5 ppb
  • Manganese (Mn):
    Max. 0.5 ppb
  • Molybdenum (Mo):
    Max. 0.5 ppb
  • Sodium (Na):
    Max. 10 ppb
  • Nickel (Ni):
    Max. 2 ppb
  • Lead (Pb):
    Max. 0.5 ppb
  • Palladium (Pd):
    Max. 0.5 ppb
  • Platinum (Pt):
    Max. 0.5 ppb
  • Rubidium (Rb):
    Max. 0.5 ppb
  • Rhodium (Rh):
    Max. 0.5 ppb
  • Ruthenium (Ru):
    Max. 0.5 ppb
  • Antimony (Sb):
    Max. 1 ppb
  • Selenium (Se):
    Max. 1 ppb
  • Tin (Sn):
    Max. 0.5 ppb
  • Strontium (Sr):
    Max. 0.5 ppb
  • Titanium (Ti):
    Max. 1 ppb
  • Thallium (Tl):
    Max. 0.5 ppb
  • Uran (U):
    Max. 0.5 ppb
  • Vanadium (V):
    Max. 1 ppb
  • Zinc (Zn):
    Max. 5 ppb
  • Zirconium (Zr):
    Max. 0.5 ppb
  • Chloride (Cl):
    Max. 10 ppm
  • Sulfate (SO₄):
    Max. 0.5 ppm
  • Ammonia (NH₃):
    Max. 10 ppm
  • Acetic acid (CH₃COOH):
    Max. 0.05 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Bod varu:100,4 °C (1.013 hPa)
Bod tání:4 °C
Hustota:1,22 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-579-1
UN:1779
ADR:8,II
REACH:01-2119491174-37
 :GHS05
 :GHS06
 :GHS02
Číslo CAS:64-18-6
Vzorec:HCO₂H
MDL číslo:MFCD00003297