ContactUsLinkComponent
Kyselina kapronová, Supelco®
Corrosive
Kyselina kapronová, Supelco®
Catalog # 21529-5ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Kyselina kapronová, Supelco®
Catalog # 21529-5ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    5 mL
  • Sekvence:
    2210
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,01765
Boiling Pt:202 °C (1013 hPa)
Density:0,9276 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
UN:2829
ADR:8,III
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
Flash Pt:102 °C
EINECS:205-550-7
 :GHS05
CAS Number:142-62-1
Formula:C₆H₁₂O₂
MDL Number:MFCD00004421