ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Isopentyl acetate
 :  Merck
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, Isopentyl acetate
 :  Merck
  • Čí. CAS:
    123-92-2
  • Podmínky uskladnění:
    2...30 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H226
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD00008946
  • M-Clarity quality level:
    MQ200
  • Synonym(s):
    Acetic acid 3-methylbutyl ester; Isoamyl acetate
  • Bod tání:
    –78 °C (lit.)
  • Vzorec:
    CH₃COOCH₂CH₂CH(CH₃)₂
  • Molekulární hmotnost:
    130,18
  • Hustota:
    0,876 g/ml at 25 °C (lit.)
  • Bod vzplanutí:
    33 °C - Closed cup
  • Bod varu:
    142 °C/756 mmHg (lit.)
Frequently Bought Together