ContactUsLinkComponent
VWR® SP100, Pipeta automatická na ředění, pevný objem
VWR® SP100, Pipeta automatická na ředění, pevný objem
Katalogové číslo 710-1021
Dodavatel:  VWR Collection
undefined
VWR® SP100, Pipeta automatická na ředění, pevný objem
Katalogové číslo 710-1021
Dodavatel:  VWR Collection
Specifikace
  • Kapacita:
    0,1 / 1 ml
  • Popis:
    Pipeta automatická SP100 pro ředění 1:10, autoklávovatelná
  • Přesnost:
    ±2,0 / ±0,5 %
  • Správnost:
    <2,5 / <0,4 %
  • Bal.:
    1
Specifikace
O tomto produktu
Pipeta se dvěma předem nakalibrovanými kroky, které umožňují následné pipetování 1 a 0,1 ml stejné kapaliny. Ideální alternativa k dělené skleněné pipetě, při provádění sériového ředění 1:10 v bakteriologii.
  • hladká aktivace, výborně ergonomická, snadná údržba, čištění a dezinfekce
  • dva předem nakalibrované pevné objemy – bez nutnosti nastavení
  • oba objemy kalibrovány nezávisle
  • vyměnitelný PE ochranný filtr v hrdle
  • systém Justip™ pro nastavení výšky odhazovače pipetovacích špiček
  • Autoklávovatelné
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904