Aceton, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, NF, SAFC®
Katalogové číslo 1.00013.1000
Dodavatel: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Certifikát ochrany životního prostředí:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:13,00067
Bod varu:56,2 °C (1013 hPa)
Hustota:0,792 g/cm³ (20 °C)
ADR:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-662-2
UN:1090
REACH:01-2119471330-49
:GHS02
:GHS07
Číslo CAS:67-64-1
Vzorec:CH₃COCH₃
MDL číslo:MFCD00008765