Orders LinkContactUsLinkComponent
Aceton
Aceton
5096, Plastová láhev, 2,5 L
Katalogové číslo 40289-2.5L
Hořlavý
Dráždivý
Dodavatel:   Honeywell Chemicals
Aceton
Katalogové číslo 40289-2.5L
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  67-64-1
Aceton
Aceton
5096, Plastová láhev, 2,5 L
Přejít na:
Číslo CAS:  67-64-1
Price
5 880,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyma:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • Číslo CAS:67-64-1
  • Vzorec:CH₃COCH₃
  • MDL číslo:MFCD00008765
  • Molecular Weight:58.08
  • Merck Index:13,00067
  • Bod varu:56,2 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–95,4 °C
  • Hustota:0,792 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:<–20 °C (ot. pohárek)
  • UN:1090
  • ADR:3,II
  •  :Density: 0,792 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:200-662-2
  • REACH:01-2119471330-49
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    2,5 L
  • Sekvence:
    5096
Specifikace