Aceton 99+% for spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:67-64-1
:
Vzorec:CH₃COCH₃
MDL číslo:MFCD00008765
Merck Index:13,00067
Bod varu:56,2 °C (1013 hPa)
Bod tání:–95 °C
Hustota:0,79 g/cm³
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-662-2
UN:1090
ADR:3,II
REACH:01-2119471330-49
:GHS07
:GHS02
Specifikace
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Certifikát ochrany životního prostředí:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.5 % (Coulometric)
- GC:≥99.0 %
- UV:at 330 nm A: ≤1
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.001 %
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together