UV microplates, Nunc™
96-well plate, UV-transparent base, Průhledná, 342 μl, 96
Katalogové číslo 735-0253
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
UV microplates, Nunc™
Katalogové číslo 735-0253
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
Perform DNA and protein quantitation in 260 nm and 280 nm range with Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well UV microplates. The 96-Well format allows for a higher throughput of sample screening compared to cuvettes.
- Non sterile
- Flat bottom (F-well)
Documents
NUNC8404_TDS_EN
Technický list
Specifikace
- Poč. jamek:96
- Barva:Průhledná
- Popis:96-well plate, UV-transparent base
- Objem jamky:342 μl
- Cat. No.:735-0253
- Certifikát ochrany životního prostředí:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact