0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Zkumavky
Zkumavky centrifugační
Zkumavky sedimentační
Zkumavky sedimentační
212-0185
:
Brand
Zkumavky sedimentační
212-0185
:
Brand
Ø×D:
16×105 mm
Balené:
1000/pytel, 2 pytle/balení
Popis:
Zkumavky sedimentační
Bal.:
2.000
Max. RCF:
3000×g
PS, průsvitné.
Kónické dno