Orders LinkContactUsLinkComponent
Containers with optional snap caps, Nunc™
Containers with optional snap caps, Nunc™
   K dispozici jsou možnosti udržitelnosti
Containers with optional snap caps, Nunc™
   K dispozici jsou možnosti udržitelnosti
Certifikáty
Containers with optional snap caps, Nunc™
Containers with optional snap caps, Nunc™
6 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
PS, clear.
  • Transparent polystyrene construction
  • Versatile containers made of high-quality resins
  • Snap caps available for all containers
  • Cylindrical shape
  • Non sterile
Informace pro objednávání: Caps must be ordered seperately.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • 391-8712
  • 391-8710
  • 391-8713
  • 391-8580
  • 391-8714
  • 391-8579
  • 391-8581
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
  • ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
Specifikace
Product Family Options
Containers
Informace o produktu
  • Kapacita
    Výška
    Type
    Barva víčka
    Balené
    Dostupnost
    Price
  • 12,5 ml
    29 mm
    Non sterile, without cap
    Bag of 200, Carton of 1000
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.000 KS
    1 * 1.000 KS - 6 130,00 Kč
    6 130,00 Kč
    1 * 1.000 KS
       6 130,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-8712
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
      Low Manufacturing Impact
  • 20 ml
    41 mm
    Non sterile, without cap
    Bag of 100, Carton of 2400
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2.400 KS
    1 * 2.400 KS - 18 310,00 Kč
    18 310,00 Kč
    1 * 2.400 KS
       18 310,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-8710
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
      Low Manufacturing Impact
  • 30 ml
    60 mm
    Non sterile, without cap
    Bag of 30, Carton of 1200
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.200 KS
    1 * 1.200 KS - 32 050,00 Kč
    32 050,00 Kč
    1 * 1.200 KS
       32 050,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-8713
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
      Low Manufacturing Impact
  • 50 ml
    49 mm
    Non sterile, without cap
    Bag of 40, Carton of 800
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 800 KS
    1 * 800 KS - 10 130,00 Kč
    10 130,00 Kč
    1 * 800 KS
       10 130,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-8580
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
      Low Manufacturing Impact
  • 100 ml
    54 mm
    Non sterile, without cap
    Bag of 300, Carton of 300
    Discontinued
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-8714
    Environmentally Preferable
    Certifikát ochrany životního prostředí
Snap caps for containers
Informace o produktu
  • Kapacita
    Výška
    Type
    Barva víčka
    Balené
    Dostupnost
    Price
  • for 12,5/20 and 30 ml containers
    Přírodní
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 4.000 KS
    1 * 4.000 KS - 14 020,00 Kč
    14 020,00 Kč
    1 * 4.000 KS
       14 020,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-8579
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
      Low Manufacturing Impact
  • for 50 ml containers
    Šedá
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2.400 KS
    1 * 2.400 KS - 14 040,00 Kč
    14 040,00 Kč
    1 * 2.400 KS
       14 040,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-8581
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
      Low Manufacturing Impact