Supelco® Organic Reference Standard, 3-Octanone
Katalogové číslo 46214-5ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:5 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:106-68-3
- Popis:3-Octanone
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Popis rizikové třídy:H226 - H315
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00009515
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):Ethyl amyl ketone; Ethyl pentyl ketone
- Vzorec:CH₃(CH₂)₄COC₂H₅
- Molekulární hmotnost:128,21
- Hustota:0,822 g/ml at 25 °C (lit.)
- Bod vzplanutí:51 °C - Closed cup
- Bod varu:167 - 168 °C (lit.)
Specifikace
O tomto produktu
- GHS signal: GHS02
Caution: P210 - P233 - P240 - P241 - P242 - P303 + P361 + P353