ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, 2-Pentanone
Supelco® Organic Reference Standard, 2-Pentanone
Catalog # 46211-5ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Supelco® Organic Reference Standard, 2-Pentanone
Catalog # 46211-5ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    5 mL
  • Standard:
    Analytical standard
  • Čí. CAS:
    107-87-9
  • Popis:
    2-Pentanone
  • Podmínky uskladnění:
    2...30 °C
  • Popis rizikové třídy:
    H225 - H302 - H319
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • MDL čí.:
    MFCD00009400
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Synonym(s):
    Methyl propyl ketone
  • Bod tání:
    –78 °C (lit.)
  • Vzorec:
    CH₃COCH₂CH₂CH₃
  • Molekulární hmotnost:
    86,13
  • Hustota:
    0,809 g/ml at 25 °C (lit.)
  • Bod vzplanutí:
    7 °C - Closed cup
  • Bod varu:
    101 - 105 °C (lit.)
Specifications
About this item
  • GHS signal: GHS02, GHS07
Caution: P210 - P233 - P240 - P241 - P301 + P312 - P305 + P351 + P338