0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
2-Pentanone
2-Pentanon
2-Pentanon
2-Pentanon
EHERC15981500
:
EHRENSTORFER
:
2-Pentanon
EHERC15981500
:
EHRENSTORFER
:
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
1 mL
Sekvence:
2070
:
:
12,06193
:
100 °C (1013 hPa)
:
–78 °C
:
0,809 g/cm³ (20 °C)
:
7 °C
:
Ambient
:
203-528-1
:
1249
:
3,II
:
GHS02
:
107-87-9
:
C₅H₁₀O
:
MFCD00009400