Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Octanone, Supelco®
2210, Glass bottle, 5 mL
Katalogové číslo 02479-5ML
Dodavatel:   Merck
2-Octanone, Supelco®
Katalogové číslo 02479-5ML
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  111-13-7
2-Octanone, Supelco®
2-Octanone, Supelco®
2210, Glass bottle, 5 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  111-13-7
Price
3 550,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synonyma:  Octan-2-one
  • Číslo CAS:111-13-7
  • Vzorec:C₈H₁₆O
  • MDL číslo:MFCD00009540
  • Molecular Weight:128.21
  • Merck Index:13,04731
  • Bod varu:173 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:–16 °C
  • Hustota:0,8171 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:56 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:203-837-1
  • UN:1993
  • ADR:3,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  •  :Density: 0,8171 g/cm³ (20 °C)
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    5 mL
  • Sekvence:
    2210