2-Octanone
Katalogové číslo EHERC15711250
Dodavatel: EHRENSTORFER
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 mL
- Sekvence:2070
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:13,04731
Bod varu:173 °C (1013 hPa)
Bod tání:–16 °C
Hustota:0,8171 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:56 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:203-837-1
UN:1993
ADR:3,III
Číslo CAS:111-13-7
Vzorec:C₈H₁₆O
MDL číslo:MFCD00009540