2-Nonanone, Supelco®
Katalogové číslo 63969-1ML
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:1 mL
- Sekvence:2070
Specifikace
O tomto produktu
:
Bod varu:192 °C (1013 hPa)
Bod tání:–15 °C
Hustota:0,82 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:212-480-0
Číslo CAS:821-55-6
Vzorec:C₉H₁₈O
MDL číslo:MFCD00009553