0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
RC-095
:
G-Biosciences
:
Hydrogenfosforečnan dvojsodný
RC-095
:
G-Biosciences
:
Typ balení:
Glass bottle for solids
Bal.:
500 g
Sekvence:
3645
:
:
12,08805
:
250 °C
:
1,53 g/cm³ (20 °C)
:
Ambient
:
231-448-7
:
01-2119489797-11
:
7558-79-4
:
Na₂HPO₄
:
MFCD00003496